Gold-Zink-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length
Lieferant: Thermo Scientific
43470.KG
43470.KJ
43470.KGEA
387
CHF
43470.KG
43470.KJ
Gold-Zink-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length
Gold-Zink-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.95%
Molecular Formula: Au:Zn; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.45g/slug
MDL No.: MFCD02092916