Tartronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxymalonic acid
B21640.02 B21640.77
B21640.02EA 264 CHF
B21640.02 B21640.77
Tartronsäure ≥98%
Tartronsäure
Purity: 98% CAS No.: 80-69-3 Molecular Formula: C3H4O5 Formula Weight: 120.06 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 151° dec. Beilstein Reference: 1209791 Merck Reference: 14,9073 MDL No.: MFCD00004237
Formel: C₃H₄O₅
MW: 120,06 g/mol
Melting Pt: ∼ 151 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004237
CAS-Nummer: 80-69-3
EINECS: 201-301-1
Merck Index: 14,9073