L-Methioninsulfoxid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: H-Met(O)-OH, (2S)-2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
4014135.0005 4014135.0025
BACE4014135.0005EA 0 CHF
BACE4014135.0005 BACE4014135.0025
L-Methioninsulfoxid
L-Methioninsulfoxid
Formel: C₅H₁₁NO₃S
MDL Number: MFCD00063093
CAS-Nummer: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0