DL-Ethionin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
146170025
146170100
146170500
ACRO146170025EA
37.1
CHF
ACRO146170025
ACRO146170100
ACRO146170500
DL-Ethionin 98%
DL-Ethionin
Formel:
C₆H₁₃NO₂S MW: 163.24 g/mol Melting Pt: 265…268 °C (Zers.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063102 CAS-Nummer: 67-21-0 EINECS: 200-647-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
GC | ≥94.0 % |