3-Chlor-2,6-xylidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Chloro-2,6-dimethylaniline
B22232.09
B22232.18
B22232.30
B22232.09EA
75
CHF
B22232.09
B22232.18
B22232.30
3-Chlor-2,6-xylidin ≥99%
3-Chlor-2,6-xylidin
Purity: 99%
CAS No.: 26829-77-6
Molecular Formula: C8H10ClN
Formula Weight: 155.63
Melting Point: 30-32°
Boiling Point: 136-138°/17mm
MDL No.: MFCD02683086
Formel:
C₈H₁₀ClN MW: 155,63 g/mol Siedepunkt: 136…138 °C (17 mmHg) Melting Pt: 30…32 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683086 CAS-Nummer: 26829-77-6 |