2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21998.04 B21998.09
B21998.04EA 103 CHF
B21998.04 B21998.09
2-Methyl-5-(methylthio)furan ≥99%
2-Methyl-5-(methylthio)furan
Purity: 99% CAS No.: 13678-59-6 Molecular Formula: C7H14OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Stench Boiling Point: 79-81°/50mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD01208018
Formel: C₆H₈OS
Siedepunkt: 79…81 °C (50 mmHg)
Dichte: 1,063
Flash-Pt: 50 °C (122 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01208018
CAS-Nummer: 13678-59-6
EINECS: 237-170-2
ADR: 3,III