4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21822G25
AS21822G5
ACTIAS21822G25EA
0
CHF
ACTIAS21822G25
ACTIAS21822G5
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₁FN₂O₃ |
MDL Number:
MFCD03138381 CAS-Nummer: 2689-39-6 |