2,4-Dichlor-8-methoxychinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2577G1
AS2577G5
ACTIAS2577G1EA
0
CHF
ACTIAS2577G1
ACTIAS2577G5
2,4-Dichlor-8-methoxychinazolin
2,4-Dichloro-8-methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O MW: 229,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09954882 CAS-Nummer: 61948-60-5 |