2,4-Dichlor-7-methoxychinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2594
AS2594G1
AS2594G5
ACTIAS2594EA
0
CHF
ACTIAS2594
ACTIAS2594G1
ACTIAS2594G5
2,4-Dichlor-7-methoxychinazolin
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O MW: 229,0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD09954881 CAS-Nummer: 62484-31-5 |