2,4-Dichlor-7-fluorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2588G1 AS2588G5
ACTIAS2588G1EA 0 CHF
ACTIAS2588G1 ACTIAS2588G5
2,4-Dichlor-7-fluorchinazolin
2,4-Dichloro-7-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₂FN₂
MW: 217.0272 g/mol
MDL Number: MFCD09954885
CAS-Nummer: 174566-15-5