2,4-Dichlor-6-fluorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2587G1 AS2587G5
ACTIAS2587G1EA 0 CHF
ACTIAS2587G1 ACTIAS2587G5
2,4-Dichlor-6-fluorchinazolin
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₂FN₂
MDL Number: MFCD09954884
CAS-Nummer: 134517-57-0