4-Chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20236G1
AS20236G25
AS20236G5
ACTIAS20236G1EA
0
CHF
ACTIAS20236G1
ACTIAS20236G25
ACTIAS20236G5
4-Chlorchinazolin
4-Chloroquinazoline
Formel:
C₈H₅ClN₂ MW: 164,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00228682 CAS-Nummer: 5190-68-1 |