4,7-Dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2552G1 AS2552G25 AS2552G5
ACTIAS2552G1EA 37 CHF
ACTIAS2552G1 ACTIAS2552G25 ACTIAS2552G5
4,7-Dichlorchinazolin
4,7-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
MDL Number: MFCD00023911
CAS-Nummer: 2148-57-4