4,5-Dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20237G1
AS20237G5
ACTIAS20237G1EA
0
CHF
ACTIAS20237G1
ACTIAS20237G5
4,5-Dichlorchinazolin
4,5-Dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD09909637 CAS-Nummer: 2148-55-2 |