8-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2585G1 AS2585G5
ACTIAS2585G1EA 0 CHF
ACTIAS2585G1 ACTIAS2585G5
8-Brom-2,4-dichlorchinazolin
8-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel: C₈H₃BrCl₂N₂
MDL Number: MFCD09954891
CAS-Nummer: 331647-05-3