7-Brom-4-chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2476G1 AS2476G5
ACTIAS2476G1EA 75 CHF
ACTIAS2476G1 ACTIAS2476G5
7-Brom-4-chlorchinazolin
7-Bromo-4-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,4900 g/mol
MDL Number: MFCD06657216
CAS-Nummer: 573675-55-5