7-Brom-2-chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2478G1 AS2478G5
ACTIAS2478G1EA 107 CHF
ACTIAS2478G1 ACTIAS2478G5
7-Brom-2-chlorchinazolin
7-Bromo-2-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,4900 g/mol
MDL Number: MFCD11040175
CAS-Nummer: 953039-66-2