7-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22664G1 AS22664G5
ACTIAS22664G1EA 0 CHF
ACTIAS22664G1 ACTIAS22664G5
7-Brom-2,4-dichlorchinazolin
7-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel: C₈H₃BrCl₂N₂
MDL Number: MFCD09954890
CAS-Nummer: 959237-68-4