6-Brom-2-chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2480G1 AS2480G5
ACTIAS2480G1EA 0 CHF
ACTIAS2480G1 ACTIAS2480G5
6-Brom-2-chlorchinazolin
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,4900 g/mol
MDL Number: MFCD09261000
CAS-Nummer: 882672-05-1