6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2291G1 AS2291G5
ACTIAS2291G1EA 0 CHF
ACTIAS2291G1 ACTIAS2291G5
6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel: C₈H₃BrCl₂N₂
MDL Number: MFCD09744007
CAS-Nummer: 102393-82-8