4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
152290250 152291000
ACRO152290250EA 38 CHF
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid 98%
4-(Benzyloxy)anilin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₄ClNO
Melting Pt: 228 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012995
CAS-Nummer: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %