2-Brom-6-iodbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36463G1
AS36463G5
ACTIAS36463G1EA
0
CHF
ACTIAS36463G1
ACTIAS36463G5
2-Brom-6-iodbenzonitril
2-Brom-6-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrIN MW: 307,9139 g/mol |
MDL Number:
MFCD16619725 CAS-Nummer: 1245648-93-4 |