2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32632G1
AS32632G5
ACTIAS32632G1EA
0
CHF
ACTIAS32632G1
ACTIAS32632G5
2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃NO MW: 266,0147 g/mol |
MDL Number:
MFCD13185874 CAS-Nummer: 1214334-83-4 |