(2-Chlorphenyl)acetamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(2-Chlorophenyl)acetamide
AS24769G1
AS24769G25
AS24769G5
ACTIAS24769G1EA
44
CHF
ACTIAS24769G1
ACTIAS24769G25
ACTIAS24769G5
(2-Chlorphenyl)acetamid
(2-Chlorphenyl)acetamid
Formel:
C₈H₈ClNO MW: 169.6100 g/mol |
MDL Number:
MFCD00176724 CAS-Nummer: 10268-06-1 |