3-(Aminomethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22574G1 AS22574G25 AS22574G5
ACTIAS22574G1EA 0 CHF
ACTIAS22574G1 ACTIAS22574G25 ACTIAS22574G5
3-(Aminomethyl)benzonitril
3-(Aminomethyl)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂
MDL Number: MFCD06797832
CAS-Nummer: 10406-24-3