2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1878G1
AS1878G5
ACTIAS1878G1EA
0
CHF
ACTIAS1878G1
ACTIAS1878G5
2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ |
MDL Number:
MFCD04116097 CAS-Nummer: 6980-08-1 |