3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
H61115.14
H61115.14EA 395 CHF
H61115.14
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427661
CAS-Nummer: 66909-38-4