1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLE37688754-25GEA 0 CHF
MOLE37688754-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazol
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formel: C₇H₆N₄OS
MW: 194,21 g/mol
MDL Number: MFCD00132898
CAS-Nummer: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2