(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
AS33380G1
AS33380G10
AS33380G5
ACTIAS33380G1EA
0
CHF
ACTIAS33380G1
ACTIAS33380G10
ACTIAS33380G5
(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆FNO₄ |
MDL Number:
MFCD07787601 CAS-Nummer: 29640-98-0 |