5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35228G1
AS35228G5
ACTIAS35228G1EA
0
CHF
ACTIAS35228G1
ACTIAS35228G5
5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂ MW: 201,0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00276973 CAS-Nummer: 6478-79-1 |