2-Amino-3-brombenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61823.MD
H61823.03
H61823.MDEA
188
CHF
H61823.MD
H61823.03
2-Amino-3-brombenzonitril 95%
2-Amino-3-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05670539 CAS-Nummer: 114344-60-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |