2-Methylisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
AS1096G1
AS1096G5
ACTIAS1096G1EA
0
CHF
ACTIAS1096G1
ACTIAS1096G5
2-Methylisonicotinsäure
2-Methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD00513435 CAS-Nummer: 4021-11-8 |