2-Amino-3,5-dibrom-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Dibromo-4-methylpyridin-2-amine
AS1565G1
AS1565G5
ACTIAS1565G1EA
0
CHF
ACTIAS1565G1
ACTIAS1565G5
2-Amino-3,5-dibrom-4-methylpyridin
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ MW: 265.9300 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646065 CAS-Nummer: 3430-29-3 |