Probenecid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
14981-5 14981-10 14981-25 14981-100
CAYM14981-5EA 65.5 CHF
CAYM14981-5 CAYM14981-10 CAYM14981-25 CAYM14981-100
Probenecid
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285.4 g/mol
MDL Number: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3