α-Brom-4-chlorphenylessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H60141.03 H60141.06
H60141.03EA 73.4 CHF
H60141.03 H60141.06
α-Brom-4-chlorphenylessigsäure ≥97%
α-Brom-4-chlorphenylessigsäure
Purity: 97% CAS No.: 3381-73-5 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 95-99° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08276760
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Melting Pt: 95…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276760
CAS-Nummer: 3381-73-5
ADR: 8,II