3-(Methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20734G25 AS20734G5
ACTIAS20734G25EA 0 CHF
ACTIAS20734G25 ACTIAS20734G5
3-(Methylsulfonyl)benzoesäure
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
MDL Number: MFCD00216488
CAS-Nummer: 5345-27-7