4-(4-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol, 1-(4-Chlorophenyl)but-3-en-1-ol
H53381.03 H53381.06
H53381.03EA 75.5 CHF
H53381.03 H53381.06
4-(4-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 14506-33-3 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 140°/2mm MDL No.: MFCD03427246
Formel: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.137
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427246
CAS-Nummer: 14506-33-3