3-(3-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)pyrazole
AS23824G1
AS23824G5
ACTIAS23824G1EA
0
CHF
ACTIAS23824G1
ACTIAS23824G5
3-(3-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(3-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₉H₈FN₃ MW: 177.178 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738760 CAS-Nummer: 766519-89-5 |