1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
AS12156G1
AS12156G5
ACTIAS12156G1EA
0
CHF
ACTIAS12156G1
ACTIAS12156G5
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ |
MDL Number:
MFCD02682403 CAS-Nummer: 1214196-85-6 |