6-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20074G1 AS20074G25 AS20074G5
ACTIAS20074G1EA 18 CHF
ACTIAS20074G1 ACTIAS20074G25 ACTIAS20074G5
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure
6-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
MDL Number: MFCD00792430
CAS-Nummer: 231291-22-8