2-Brom-3,4-difluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61876.06
H61876.14
H61876.06EA
313
CHF
H61876.06
H61876.14
2-Brom-3,4-difluoranilin ≥97%
2-Brom-3,4-difluoranilin
Purity: 97%
CAS No.: 1092349-87-5
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.00
Physical Form: Solid
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD11035924
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,00 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11035924 CAS-Nummer: 1092349-87-5 ADR: 6.1,III |