Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20984G25 AS20984G5
ACTIAS20984G25EA 0 CHF
ACTIAS20984G25 ACTIAS20984G5
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel: C₆H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00031016
CAS-Nummer: 5337-03-1