(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
(±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
14173-1
14173-5
14173-10
CAYM14173-1EA
76.2
CHF
CAYM14173-1
CAYM14173-5
CAYM14173-10
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
(±)-Naringenin
Formel:
C₁₅H₁₂O₅ MW: 272,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006844 CAS-Nummer: 480-41-1 EINECS: 207-550-2 |