3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(5-Oxazolyl)aniline
AS20650G1 AS20650G25 AS20650G5
ACTIAS20650G1EA 0 CHF
ACTIAS20650G1 ACTIAS20650G25 ACTIAS20650G5
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₈N₂O
MDL Number: MFCD00052191
CAS-Nummer: 157837-31-5