Ionomycin Calciumsalz
Lieferant: Cayman Chemical
11932-1
11932-5
11932-10
11932-25
CAYM11932-1EA
67.1
CHF
CAYM11932-1
CAYM11932-5
CAYM11932-10
CAYM11932-25
Ionomycin Calciumsalz
Ionomycin calcium salt
Formel:
C₄₁H₇₀CaO₉ |
MDL Number:
MFCD00151183 CAS-Nummer: 56092-82-1 |