Benzylchloromethylether ≥70%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
((Chloromethoxy)methyl)benzene
H60207.AD
H60207.AK
H60207.ADEA
203
CHF
H60207.AD
H60207.AK
Benzylchloromethylether ≥70%, tech.
Benzylchloromethylether
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Siedepunkt: 102 °C Dichte: 1.126 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000886 CAS-Nummer: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |