2-Cyan-6-fluoranilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H61580.MD
H61580.03
H61580.MDEA
84.9
CHF
H61580.MD
H61580.03
2-Cyan-6-fluoranilin 95%
2-Cyan-6-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136.13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368774 CAS-Nummer: 115661-37-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |