2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
AS35542G1
AS35542G5
ACTIAS35542G1EA
0
CHF
ACTIAS35542G1
ACTIAS35542G5
2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
2,6-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ MW: 257,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039321 CAS-Nummer: 681812-07-7 |