2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-([2,2'-Bithiophen]-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H37989.03
H37989.06
H37989.03EA
85.1
CHF
H37989.03
H37989.06
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester ≥98%
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BO₂S₂ Melting Pt: 35…38 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04039974 CAS-Nummer: 479719-88-5 |