Pinostilben
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
(E)-3-(4-Hydroxystyryl)-5-methoxyphenol
14044-1
14044-5
14044-10
14044-25
CAYM14044-1EA
51.8
CHF
CAYM14044-1
CAYM14044-5
CAYM14044-10
CAYM14044-25
Pinostilben
Pinostilben
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL Number:
MFCD12407153 CAS-Nummer: 42438-89-1 |